Merck
524891
Sigma-Aldrich
1-三苯甲基咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H18N2
CAS号:
分子量:
310.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
220-224 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
InChI key
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
1-(Triphenylmethyl)imidazole is an imidazole derivative.
应用
1-(Triphenylmethyl)imidazole may be used in the synthesis of 1,2,5-trisubstituted imidazole derivatives.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
2, 5-Dilithiation of N-protected imidazoles. Syntheses of 2, 5-disubstituted derivatives of 1-methoxymethyl-, 1-triphenylmethyl-, and 1-(N, N-dimethylsulphonamido)-imidazole.
Chadwick DJ and Ngochindo RI.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 481-486 (1984)