Merck
522341
Sigma-Aldrich
3-氨基-3-氮杂双环[3.3.0]辛烷 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14N2 · HCl
CAS号:
分子量:
162.66
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.NN1CC2CCCC2C1
InChI
1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H
InChI key
WPYNXKFLSQEEFE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride is also referred to as N-amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane monohydrochloride.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)