Merck
521264
Sigma-Aldrich
3-[(三甲基硅基)乙炔基]吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NSi
CAS号:
分子量:
175.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
InChI 密鑰
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.9 °F - closed cup
閃點(°C)
94.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter