Merck
515736
Sigma-Aldrich
氧化铼(VII)
99.995% trace metals basis
别名:
七氧化二铼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Re2O7
CAS号:
分子量:
484.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: rhenium
bp
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
密度
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
InChI 密鑰
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
催化烯烃的氧化、复分解和其他转化反应的有机铼氧化物前体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges