Merck
50032
Sigma-Aldrich
L-(-)-甘油酸 半钙盐 一水合物
≥97.0% (KT)
别名:
(S)-2,3-二羟基丙酸 半钙盐 一水合物, L-甘油酸 钙盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
CAS号:
分子量:
286.25
Beilstein:
6119063
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (KT)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
顏色
white
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
InChI 密鑰
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)