Merck
499455
Sigma-Aldrich
对乙氧基苄基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
分子量:
236.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
0.5 M in THF
密度
0.946 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F
閃點(°C)
-17.22 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)