About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H23N3O2
CAS号:
分子量:
397.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
旋光性
[α]22/D −132°, c = 1 in chloroform
mp
138-141 °C (lit.)
官能团
ether
phenyl
SMILES字符串
C[C@@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](C)[C@@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m0/s1
InChI key
WAQJMWVRZVOTCH-ZCVTWQBDSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3