Merck
494380
Sigma-Aldrich
聚合物键合型二乙烯三胺
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
PS-DETA
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
4.0-5.0 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
官能基
amine
SMILES 字串
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
用于清除酸、酸性氯化物、酸酐等
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)