Merck
641022
Sigma-Aldrich
2-巯基乙胺,聚合物键合型
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
標籤範圍
0.6-1.1 mmol/g loading
粒徑
70-90 mesh
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
清除苄基和烯丙基卤化物及酮。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)