Merck
486264
Sigma-Aldrich
尿嘧啶-2-13C
99 atom % 13C
别名:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H4N2O2
CAS号:
分子量:
113.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
InChI 密鑰
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)