Merck
488305
Sigma-Aldrich
丁烷-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
别名:
1,1,1,4,4,4-Hexadeuterobutane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH2CH2CD3
CAS号:
分子量:
64.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2.11 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
51.6 psi ( 37.7 °C)
同位素純度
98 atom % D
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
控制阀 Z146943(铜质,1/4 英寸软管出口)或 Z187224(不锈钢,1/4 英寸压缩紧固件出口)
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)