Merck
487864
Sigma-Aldrich
乙腈-15N
98 atom % 15N
别名:
甲基氰-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C15N
CAS号:
分子量:
42.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
价格与库存信息目前不能提供
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-LBPDFUHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)