Merck
487716
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-氧代戊酸-1-13C 钠盐
99 atom % 13C
别名:
2-酮基异己酸-1-13C 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CO13CO2Na
CAS号:
分子量:
153.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
InChI key
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)