推荐产品
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
InChI 密鑰
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113.00 °C