Merck
485241
Sigma-Aldrich
对羟基苯甲酸-α-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H413CO2H
分子量:
139.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
214-215 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
InChI 密鑰
FJKROLUGYXJWQN-CDYZYAPPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)