Merck
476986
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-4-溴丁酸 氢溴酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH2CH(NH2)CO2H · HBr
CAS号:
分子量:
262.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
97%
旋光性
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
官能团
amine
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
S)-(+)-2-氨基-4-溴丁酸氢溴酸盐可用于合成金属氨基酸,例如[34S]富集的蛋氨酸(34S-Met)[1],甲硫氨酸碲(TeMet)[1]和高羊毛氨酸硒(SeHLan)。[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In vitro translation with [34S]-labeled methionine, selenomethionine, and telluromethionine.
Ogra Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(1), 45-51 (2008)
Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish.
Ogra Y, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22(11), 1390-1396 (2007)