Merck
471542
Sigma-Aldrich
乙基磺酰氯
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2SO2Cl
CAS号:
分子量:
128.58
Beilstein:
773865
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
密度
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H5ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter