Merck
466085
Sigma-Aldrich
碘化铈(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
别名:
三碘化铈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CeI3
CAS号:
分子量:
520.83
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for synthesis
synthesis grade
产品线
AnhydroBeads
方案
99.99% trace metals basis
反应适用性
reagent type: catalyst
core: cerium
杂质
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)