Merck
460060
Sigma-Aldrich
聚异戊二烯接枝马来酸酐
average Mw ~25,000
别名:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~25,000
折射率
n20/D 1.52 (lit.)
粘度
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
InChI key
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
应用
共固化增塑剂。粘合剂添加剂。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)