Merck
455032
Sigma-Aldrich
聚(丙二醇)二甲基丙烯酸酯
average Mn ~560
别名:
聚丙二醇二甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO(OC3H6)nO2CC(CH3)=CH2
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
分子量
average Mn ~560
包含
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
沸点
>200 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI key
QGGLYDLMNNWWBG-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 不同的10-甲基丙烯酰氧癸基磷酸二氢(10-MDP)水平提高了自粘再矿化复合材料的聚合动力学和弯曲强度。:本研究考察了复合材料中不同水平的甲基丙烯酸酯对聚合动力学和机械性能的影响,对于牙科材料的应用具有重要意义(Delgado AHS et al., 2021)。
  • 聚(丙二醇)和聚氨酯二甲基丙烯酸酯可提高牙科复合材料的转化率并揭示细胞相容性测试的复杂性。:本研究重点关注聚(丙二醇)二甲基丙烯酸酯在牙科复合材料中的作用,从而提高其转化率,并强调测试其生物相容性所涉及的复杂性(Walters NJ et al., 2016)。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)