Merck
451762
Sigma-Aldrich
己二酸-d10
98 atom % D
别名:
肥酸-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DO2C(CD2)4CO2D
CAS号:
分子量:
156.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
InChI 密鑰
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
384.8 °F - closed cup
閃點(°C)
196 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)