Merck
447609
Sigma-Aldrich
六甲基二锗(IV)
technical grade
别名:
1,1,1,2,2,2-六甲基乙锗烷, 六甲基乙锗烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3GeGe(CH3)3
CAS号:
分子量:
235.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
形狀
liquid
反應適用性
core: germanium
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
六甲基二锗(HMGe)是一种多功能 化合物,用于合成各种有机锗化合物、 药物和催化剂。
應用
六甲基二锗用于:
  • 合成二锗烷化N-杂环化合物。
  • 非末端烯烃和芳基碘化物的C–H锗化。
  • 与其他金属通过低压化学气相沉积(LPCVD)合成Ge纳米线、Ge复合物。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Palladium-Catalyzed Disilylation and Digermanylation of Alkene Tethered Aryl Halides: Direct Access to Versatile Silylated and Germanylated Heterocycles
Marco Wollenburg, et al.
Organic Letters, 22, 3679-3683 (2020)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1990)
Formation of Cu 1-x Ge x Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4 Pb Mixture
V. Drinek, et al.
NANO, 10, 1550061-1550061 (2015)
Pd-Catalyzed Hydroxyl-Directed Cascade Hydroarylation/C?H Germylation of Nonterminal Alkenes and Aryl Iodides
Chun-Yan Wu, et al.},
The Journal of Organic Chemistry, 87, 9184-9196 (2022)