Merck
446289
Sigma-Aldrich
五甲基环戊二烯基三氯化钛(IV)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15Cl3Ti
CAS号:
分子量:
289.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
反应适用性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
应用
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)