Merck
445355
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-氨基茚满
97%
别名:
(S)-(+)-1-茚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N
CAS号:
分子量:
133.19
Beilstein:
2206708
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +16.5°, c = 1.5 in methanol
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter