About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO
CAS号:
分子量:
149.19
Beilstein:
2803743
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
光学纯度
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
InChI key
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
该 顺式 -氨基茚满醇及其对映异构体已用于制备一系列有效的 HIV-1 蛋白酶抑制肽。 此外,它们被用作手性配体用于硼烷催化的前手性酮的不对称还原。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Dorsey, B.D. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1851-1851 (1993)
Askin, D. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2771-2771 (1992)
D'Aniello, F. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3762-3762 (1994)
Thompson, W.J. et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2957-2957 (1992)
S Thaisrivongs et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(8), 941-952 (1993-04-16)
A number of potential HIV protease inhibitory peptides that contain the dihydroxyethylene isostere were prepared and evaluated for their enzyme binding affinity and antiviral activity in cell cultures. From the template of a previously reported active peptide A, modifications at
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门