Merck
435848
Sigma-Aldrich
氟化铟(III)
≥99.9% trace metals basis
别名:
三氟吲哚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
InF3
CAS号:
分子量:
171.81
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
≥99.9% trace metals basis
表单:
powder
质量水平
方案
≥99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
杂质
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
JNLSTWIBJFIVHZ-UHFFFAOYSA-K
一般描述
氟化铟(III)是一种白色结晶固体,熔点相对较高。它是一种适用于光电应用的宽带隙半导体。用氟化铟(III)可制成非氧化物玻璃。
应用
氟化铟(III)可用于:
  • 作为制备各种应用用氧化铟薄膜的前驱体 。
  • 制造用于白光发射的Pr3+/Er3+共掺杂玻璃
  • 用于铟基量子点的表面氟化处理,可提高其光致发光量子产率。
  • 作为锂金属电池的电解质添加剂,可增强其循环性能。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nitrile Electrolyte Strategy for 4.9 V-Class Lithium-Metal Batteries Operating in Flame
Hyunseok Moon, et al.
Energy & Environmental Science, 6, e12383-e12383 (2023)
Trap Passivation in Indium-Based Quantum Dots through Surface Fluorination: Mechanism and Applications
Tae-Gon Kim, et al.
ACS Nano, 12, 11529-11540 (2018)
Hexaaqua Metal Complexes for Low-Temperature Formation of Fully Metal Oxide Thin-Film Transistors
You Seung, et al.
Chemistry of Materials, 27, 5808-5812 (2015)
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 879-879 (1996)
White light emission and energy transfer in Pr3+/Er3+ co-doped InF3-based glass
Joanna Pisarska, et al.
Materials Research Bulletin, 150, 111791-111791 (2022)