Merck
434124
Sigma-Aldrich
聚(4-氯苯乙烯)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
别名:
p -Chlorostyrene polymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
分子量
average Mw ~75,000 by GPC
轉變溫度
Tg 106 °C
SMILES 字串
Clc1ccc(C=C)cc1
水污染物質分類(WGK)
WGK 3