Merck
433810
Sigma-Aldrich
(-)-双[(S)-1-苯基乙基]胺
99%
别名:
(-)-双[(S)-α-甲苄基]胺, [S-(R*,R*)]-(-)-双(α-甲苄基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H5CH(CH3)]2NH
CAS号:
分子量:
225.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
光學純度
ee: ≥99% (GLC)
折射率
n20/D 1.5525 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
InChI 密鑰
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
應用
(−)-双[(S)-1-苯基乙基]胺可用作:
  • 亚磷酰胺 (Feringa) 配体合成的关键中间产物。
  • 新型大环内酯化合物lasonolide A的C(18)-C(24)单元制备的反应剂。
  • 他克林−石杉碱甲A杂合体合成的起始材料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Asymmetric synthesis of the C(18)-C(24) unit of lasonolide A
Nowakowski M and Hoffmann HMR
Tetrahedron Letters, 38(6), 1001-1004 (1997)
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-di (1-phenylethyl) aminophosphine. scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Organic Syntheses (2008)
Enantioselective synthesis of tacrine-huperzine A hybrids. Preparative chiral MPLC separation of their racemic mixtures and absolute configuration assignments by X-ray diffraction analysis
Camps P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(5), 835-849 (1998)