Merck
427292
Sigma-Aldrich
1-溴-2-丁炔
≥98%
别名:
1-(溴甲基)-2-甲基乙炔, 2-丁炔-1-基溴, 2-丁炔基溴, 4-溴-2-丁炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C≡CCH2Br
CAS号:
分子量:
132.99
Beilstein:
605306
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
InChI 密鑰
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-溴-2-丁炔是一种炔丙基溴衍生物。它是溴丁炔的构成异构体之一。分析了其 Br-损失阈值光电离击穿图,推导出 C 4 H 5 + 产生的离解光电离阈值。参与利格列汀的制备。
應用
开发用于合成轴向手性萜烯类化合物。
研究了 1-溴-2-丁炔在L-色氨酸甲酯烷基化反应中的应用。它被用作生成 CH 3 CCCH 2 自由基的来源,以研究这些自由基与 NO 和 NO 2 的反应动力学。
可用于以下合成:
  • 4-丁炔氧苯磺酰氯
  • 单炔丙基化二烯衍生物
  • 异丙基丁-2-炔胺
  • 烯丙基环丁醇衍生物
  • 烯丙基- [4-(丁炔氧基)苯基] 硫烷
  • 丙硫磷
  • 炔醇类
  • 轴向手性萜烯基化合物
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Strained, Stable 2-Aza-1-Phosphabicyclo [n.1.0] alkane and-alkene Fe(CO)4 Complexes with Dynamic Phosphinidene Behavior.
Borst MLG, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 11(12), 3631-3642 (2005)
Exploring the functional space of thiiranes as gelatinase inhibitors using click chemistry.
Testero SA, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 221-236 (2011)
Discovery of 17 Gliptins in 17-Years of Research for the Treatment of Type 2 Diabetes: A Synthetic Overview.
Kushwaha RN, et al.
Chemistry & Biology Interface, 4(3), 137-162 (2014)
Facile Entry to 4, 5, 6, 7-Tetrahydro [1, 2, 3] triazolo [1, 5-a] pyrazin-6-ones from Amines and Amino Acids.
Sai SV, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(14), 2423-2429 (2008)
Reaction of zirconacyclopentadienes with electrophiles such as benzaldehyde, methyl methacrylate and 1-bromo-2-butyne after treatment with RLi.
Seki T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(49), 9041-9043 (2004)