Merck
415650
Sigma-Aldrich
3-(二甲氨基)丙烯酸丙酯
95%
别名:
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
CAS号:
分子量:
157.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI 密鑰
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter