Merck
280658
Sigma-Aldrich
N,N,N-三甲基-3-(2-甲基烯丙酰氨基)-1-氯化丙铵 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
丙烯酰胺缓冲溶液 pK≥12.0
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CONH(CH2)3N(CH3)3Cl
CAS号:
分子量:
220.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
包含
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
浓度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.43
密度
1.053 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Cl-].CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O.ClH/c1-9(2)10(13)11-7-6-8-12(3,4)5;/h1,6-8H2,2-5H3;1H
InChI key
UZNHKBFIBYXPDV-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-(甲基丙烯酰氨基)丙基]三甲基氯化铵溶液(MAPTAC)是一种阳离子单体,可以进行自由基聚合来生产各种聚合物和共聚物。它用于水处理、个人护理产品、粘合剂、造纸、药物输送系统、抗菌涂层和超吸收性水凝胶,以赋予特定的性能,如电荷密度、亲水性或抗菌活性。季铵基团的存在赋予单体正电荷,允许其应用于可再充电电池的多层膜和聚电解质复合物中。
应用
3-(甲基丙烯酰氨基)丙基]三甲基氯化铵溶液可用于:
  • 作为锌空气电池凝胶电解质电荷平衡聚两性无规共聚物合成中的阳离子单体。这些聚两性共聚物增强了离子导电性、稳定性以及与电化学系统的兼容性。
  • 作为单体,制备用于有效分离CO2/N2的双网络离子凝胶膜。MAPTAC在聚合物网络中诱导机械强度。
  • 采用MAPTAC与salecan进行自由基接枝共聚法制备阳离子水凝胶。MAPTAC的高度亲水性和阳离子性使该水凝胶适合于阴离子药物释放和递送。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New approach for the fabrication of double-network ion-gel membranes with high CO2/N2 separation performance based on facilitated transport
Farhad Moghadam, et al.
Journal of Membrane Science, 530, 166-175 (2017)
Synthesis and characterization of a novel cationic hydrogel base on salecan-g-PMAPTAC
Wei Wei, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 101, 474-480 (2017)
A study of alkaline gel polymer electrolytes for rechargeable zinc?air batteries
Thuy Nguyen Thanh Tran, et al.
Electrochimica Acta, 327, 135021-135021 (2019)