Merck
412821
Sigma-Aldrich
C8-10-烷基缩水甘油醚
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C13H26O2.C12H24O2.C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-13-12-15-13;1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12;1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h13H,2-12H2,1H3;12H,2-11H2,1H3;11H,2-10H2,1H3
InChI 密鑰
ROYIYXFLFCALMQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)