Merck
411884
Sigma-Aldrich
苯乙炔-d
99 atom % D
别名:
(乙炔-d)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C≡CD
CAS号:
分子量:
103.14
Beilstein:
2038975
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
InChI 密鑰
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)