Merck
411523
Sigma-Aldrich
3,5-二溴苯甲酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H3CO2H
CAS号:
分子量:
279.91
Beilstein:
1940691
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
218-220 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
應用
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
  • (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
  • di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
  • (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Syntheses and enantioselective recognition of chiral poly (phenyleneethynylene) s bearing bulky optically active menthyl groups
Shinohara K-i, et al.
Polymer, 42(1), 351-355 (2001)
Synthesis of 5-substituted 1, 3-[bis (2, 2': 6', 2 ?-terpyridin-4'-ylethynyl)] benzene ligands and their coordination-driven self-assembly.
Hwang, S-H, et al.
Designed Monomers and Polymers, 9(5), 413-424 (2006)