Merck
409987
Sigma-Aldrich
二(乙二醇)乙烯基醚
98%
别名:
1-乙烯氧基-5-羟基-3-氧戊烷, 2-[2-(乙烯基氧基)乙氧基]乙醇, 2-[2-(乙烯氧基)乙氧基]乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
CAS号:
分子量:
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI 密鑰
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)