Merck
139548
Sigma-Aldrich
二乙二醇二乙烯基醚
99%
别名:
3,6,9-三氧杂十一烷-1,10-二烯, 二乙二醇二乙烯基醚(DEGDVE), 双[2-(乙烯基氧基)乙基]醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
158.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup