Merck
409944
Sigma-Aldrich
2-乙基己基乙烯基醚
98%
别名:
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
CAS号:
分子量:
156.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
沸点
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI key
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.6 °F - closed cup
闪点(°C)
52 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)