Merck
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
别名:
Nα-Z-L-组氨酸, Nα-苄氧羰基-L-组氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15N3O4
CAS号:
分子量:
289.29
Beilstein:
92342
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3