Merck
408441
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
98%
别名:
Nα-(叔丁氧羰基)-L-谷氨酰胺, Boc-L-谷氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
246.26
Beilstein:
2127805
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
powder
旋光性
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
基因信息
human ... CCR2(1231)
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)