About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H44N4Pd
CAS号:
分子量:
639.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
表单
solid
组成
Dye content, 85%
反应适用性
reagent type: catalyst
core: palladium
λmax
393 nm
SMILES字符串
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pd]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pd/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
FVPOYVGWFFRIHG-XTPDIVBZSA-N
相关类别
一般描述
2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-吗啡钯(II)可通过2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基21H,23H-吗啡与钯(II)的金属化而形成。1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3