Merck
391778
Sigma-Aldrich
2,2'-双喹啉-4,4'-二羧酸 二钾盐 三水合物
99%
别名:
2,2′-二辛可宁酸 二钾盐, 2,2′-联喹啉-4,4′-二甲酸二钾 三水合物, 4,4′-二羧基-2,2′-二喹啉 二钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H10K2N2O4 · 3H2O
分子量:
474.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2K.3H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
MUCQANVZZZELIW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,2'-双喹啉-4,4'-二羧酸二钾盐三水合物是2,2-双喹啉-4,4-二羧酸的水合二钾盐。
應用
2,2'-联喹啉-4,4'-二羧酸二钾盐三水合物(2,2-联喹啉-4,4-二羧酸三水合物的二钾盐)可作为配体用于钯催化剂存在下的醇类(伯醇、仲醇和苄基醇)的有氧氧化。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Charged ligands for catalyst immobilisation and analysis.
Chisholm DM and McIndoe JS.
Dalton Transactions, 30, 3933-3945 (2008)
Pd (II)-biquinoline catalyzed aerobic oxidation of alcohols in water.
Buffin BP, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(1), 111-116 (2005)