Merck
376949
Sigma-Aldrich
氧溴化磷
>95%
别名:
三溴氧磷, 溴氧化磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
POBr3
CAS号:
分子量:
286.69
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
>95%
表单
solid
沸点
192 °C (lit.)
mp
56 °C (lit.)
密度
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phosphine oxide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrP(Br)(Br)=O
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
五溴化磷与五氧化二磷在高温下反应生成四溴化磷。 对其 Raman 光谱进行了研究,据报道该分子具有点群对称性 C3v通过与三溴化镓反应,在 154·0℃ 熔点下,氧溴化磷参与 1:1 加成离子化合物的制备。该离子化合物含有非金属阳离子 POBr2+
应用
在 2,4,6-三溴嘧啶的合成中,氧溴化磷 (V) 可用作溴化试剂。可用于制备溴杂环化合物。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phosphorus oxybromide as a brominating agent; bromopyrimidines.
D R V GOLDING et al.
The Journal of organic chemistry, 12(2), 293-293 (1947-03-01)
The possible existence of the cation POBr2+ and some properties of phosphorus oxybromide, gallium tribromide, and their ionic 1: 1 addition compound.
Greenwood NN and Worrall IJ.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(1), 34-41 (1958)
A facile halogenation of some hydroxyheterocycles using triphenylphosphine and N-halosuccinimide.
Sugimoto O, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7477-7478 (1999)
The Raman spectrum and the molecular structure of phosphorus oxybromide.
Gerding H and van Driel M.
Rec. Trav. Chim., 61(6), 419-424 (1942)
90. The heats of hydrolysis of some halides and oxyhalides of phosphorus.
Charnley T and Skinner HA.
Journal of the Chemical Society, 450-452 (1953)