Merck
371114
Sigma-Aldrich
葡辛胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H31NO5
CAS号:
分子量:
293.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
InChI key
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)