Merck
368350
Sigma-Aldrich
聚(9-乙烯基咔唑)
average Mn 25,000-50,000
别名:
PVK
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn 25,000-50,000
mp
>300 °C
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
軌道能量
HOMO 5.8 eV 
LUMO 2.2 eV 
OLED器件效能
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
  • Color: red
  • Max. Luminance: 726.5 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.32 %
ITO/PEDOT:PSS/PVK:FIr6 (10 wt%)/TPBI/CsF:Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 13800 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.98 %
  • Turn-On Voltage: 5.5 V
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6 wt%)/Bphen/LiF:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.1 %
  • Turn-On Voltage: 3.8 V
Mw/Mn
~2
SMILES 字串
[n]1(c2c(c3c1cccc3)cccc2)C=C
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
InChI 密鑰
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(9-乙烯基咔唑)(PVK)是具有疏水特性的共轭聚合物。PVK薄膜的玻璃化转变温度(Tg)为200°C,主要用作半导体应用中的空穴传输材料。
應用
PVK可用于合成二氧化钛(TiO2)量子点填料,在聚合物太阳能电池中有望用作供体-受体层。它可用于官能化碳纳米管(CNT),在环氧基上形成导电增强材料。铱复合材料可通过PVK表面改性,制造高效的有机发光器件。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)