Merck
358967
Sigma-Aldrich
四甲基硫酸氢铵 水合物
98%
别名:
N,N,N-Trimethyl-methanaminium hydrogensulfate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4N(HSO4) · xH2O
分子量:
171.22 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES 字串
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
四甲基硫酸氢铵水合物通常用作相转移催化剂。它也可作为衍生剂用于气相色谱-质谱(GC-MS)应用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Green oxidation with aqueous hydrogen peroxide.
Noyori R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 1977-1986 (2003)
Analysis of chlorophenoxy acid herbicides in water by large-volume on-line derivatization and gas chromatography?mass spectrometry.
Ding W H, et al.
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 111-116 (2000)