Merck
35603
Sigma-Aldrich
(+)-8,8-二氯樟脑磺哑嗪
≥97.0% (T)
别名:
(+)-3,3-二氯-2,N-环氧-外型-10,2-莰烷磺内酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13Cl2NO3S
分子量:
298.19
Beilstein:
3653352
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (T)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
InChI 密鑰
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
其他說明
手性氧化剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
F.A. Davis et al.
Tetrahedron Letters, 32, 7671-7671 (1991)
F.A. Davis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3715-3715 (1990)