Merck
341630
Sigma-Aldrich
氯(吡啶)钴肟
别名:
Chloro(pyridine)cobaloxime(III), 神经干细胞 175756
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H19ClCoN5O4
CAS号:
分子量:
403.71
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
反应适用性
core: cobalt
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
InChI key
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
应用
产品适配我们的光反应器系列:包括Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
用作以下反应催化剂:
  • 可见光下,光催化水制备H2
  • Doetz苯环化反应
  • 质子电还原反应(Proton electroreduction reactions)
  • 自由基杂环化反应
  • 曼尼希碱类似物的制备
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Agnès Barbance et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590061-590061 (2020-11-27)
Chlordecone (Kepone®) and γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH or lindane) have been used for decades in the French West Indies (FWI) resulting in long-term soil and water pollution. In a previous work, we have identified a new Citrobacter species (sp.86) that is able