Merck
341010
Sigma-Aldrich
碘化铋(III)
99%
别名:
三碘化铋, 三碘铋烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BiI3
CAS号:
分子量:
589.69
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
powder
反应适用性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
408 °C (lit.)
密度
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
碘化铋(III)或三碘化铋无毒性,因此可作为环保催化剂使用。它可用作以下反应的催化剂:
  • 水中的缩醛和缩酮的化学选择性脱保护反应。
  • 硫脲和胺合成多取代胍的成胍反应。
  • 羰基化合物的巯基化反应。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)