Merck
322717
Sigma-Aldrich
2-硝基苯甲酰氯
97%
别名:
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4COCl
CAS号:
分子量:
185.56
Beilstein:
777991
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.569 (lit.)
沸点
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
acyl chloride
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
InChI key
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)