Merck
291846
Sigma-Aldrich
乙醇镁
98%
别名:
乙氧基镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mg(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
114.43
Beilstein:
3678841
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
granular
反應適用性
core: magnesium
SMILES 字串
CCO[Mg]OCC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges